missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30962992
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30962992 1 g
30961002 250 mg
30955411 5 g
30962237 25 g
30956783 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30962992 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138381g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid
CAS 3130-75-4
Summenformel C12H11NO4
MDL-Nummer MFCD00196079
Menge 1 g
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 233.22
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.