Learn More
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7039639
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66739-89-7
C10H9NO2
175.19
MFCD00052570
AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
2778428
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
N#CC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
66739-89-7
C10H9NO2
175.19
MFCD00052570
AQXQCWAXQJVTKU-UHFFFAOYSA-N
2778428
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitril
N#CC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(1,3-Dioxolan-2-yl)benzonitrile
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Synonym 4-1,3-dioxolan-2-yl benzonitrile, 4-1,3 dioxolan-2-yl-benzonitrile, 4-1,3 dioxolane-2-yl-benzonitrile, 4-1,3-dioxolane-2-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1,3-dioxolan-2-yl, benzonitrile, 4-1,3-dioxolan-2-yl, 4-1,3-dioxolan-2-yl benzenecarbonitrile
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%