Learn More
4-(1-piperazinyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420651 250 g -
11400651 10 g 10 Gramm
11410651 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420651 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20122.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56621-48-8 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56621-48-8
Summenformel C10H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 178.24
MDL-Nummer MFCD00066156
InChI-Schlüssel GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
PubChem CID 92467
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Piperazinyl)phenol
Schmelzpunkt 218°C to 224°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 150964
Empfindlichkeit Luftempfindlich
IUPAC-Name 4-Piperazin-1-ylphenol
Formelmasse 178.24
Reinheit (%) 98%