Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitril, ≥90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3110499
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10311233
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC30116DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 10282-30-1
Summenformel C11H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.231
MDL-Nummer MFCD07368512
InChI-Schlüssel ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-1-ylbenzonitril
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 90%