Learn More
4-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyd, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 186.21 |
| Reinheit (%) | 97% |