Learn More
[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl ([4-[2-([(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino)ethyl]phenyl]sulphonyl)carbamate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C19H25N3O6S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester, 4-[2-[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrrolin-1-yl)carboxamido]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H25N3O6S/c1-4-16-13(3)12-22(17(16)23)18(24)20-11-10-14-6-8-15(9-7-14)29(26,27)21-19(25)28-5-2/h6-9H,4-5,10-12H2,1-3H3,(H,20,24)(H,21,25) |
| Formelmasse | 423.1464 |
| Reinheit (%) | >95% |