Learn More
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]Phenoxyessigsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15471706 5 g 5 Gramm
15461706 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471706 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54874.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 126828-35-1 | C32H29NO7 | 539.584 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126828-35-1
Summenformel C32H29NO7
Molekulargewicht (g/mol) 539.584
MDL-Nummer MFCD00153509
InChI-Schlüssel UPMGJEMWPQOACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym rink amide linker, 4-2,4-dimethoxyphenyl fmoc-amino methyl phenoxyacetic acid, 2-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino 2,4-dimethoxyphenyl methyl phenoxy acetic acid, rink amide linker;, fmoc-knorr, knorr linker;, fmoc-knorr-linker, ambotzrl-1027, pubchem12817, acmc-20amr2
PubChem CID 2761459
IUPAC-Name 2-[4-[(2,4-dimethoxyphenyl)-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)methyl]phenoxy]Essigsäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OCC(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetic acid
Schmelzpunkt ∽180°C (decomposition)
Menge 5 g
Formelmasse 539.58
Reinheit (%) ≥98%