Learn More
4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15477138
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477138 1 g 1 Gramm
15425936 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477138 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60663.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, belüfteten Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 211742-82-4
Summenformel C16H18N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 350.389
MDL-Nummer MFCD01134327
InChI-Schlüssel VVYBOPRFGIFZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-2,5-dimethoxyphenyl sulfamoyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxy-phenylsulfamoyl-phenyl-acetamide, n-4-2,5-dimethoxyanilino sulfonyl phenyl acetamide, n-4-2,5-dimethoxyphenyl amino sulfonyl phenyl acetamide, 4'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide, 4/'-2,5-dimethoxyphenylsulfamoyl acetanilide
PubChem CID 1010065
IUPAC-Name N-[4-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfamoyl]phenyl]acetamid
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=CC(=C2)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(2,5-Dimethoxyphenylsulfamoyl)acetanilide
Menge 1 g
Formelmasse 350.39
Reinheit (%) 97%