Learn More
4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30004689
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004689 100 mg 100 Milligramm
30138392 1 g 1 Gramm
30135955 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004689 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA165595100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58556-55-1
Summenformel C10 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym Benzeneethanol, 4-hydroxy-, 1-acetate, Benzeneethanol, 4-hydroxy-, α-acetate (9CI), Tyrosol, acetate (6CI), 2-(4-Hydroxylphenyl)ethyl acetate, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol acetate ester, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethyl acetate, 4-Hydroxyphenethyl acetate, Acetic acid 2-(4-hydroxyphenyl)ethyl ester, Tyrosyl acetate, 4-(2-Acetoxyethyl)phenol
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Ethylacetat
SMILES CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Acetoxy-ethyl)phenol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-6-9-2-4-10(12)5-3-9/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Formelmasse 180.0786