Learn More
4-[2-Boc-Amino)ethyl]anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449968 1 g 1 Gramm
15469968 250 mg 250 Milligramm
15459968 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449968 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63324.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94838-59-2 | C13H20N2O2 | 236.315 g/mol
4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline is used as a intermediate for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-[2-(Boc-amino)ethyl]anilin wird als Zwischenprodukt für die chemische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern -20°C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94838-59-2
Summenformel C13H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.315
MDL-Nummer MFCD05663961
InChI-Schlüssel HOPALBZGTWDOTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-aminophenethylcarbamate, 4-2-boc-amino ethyl aniline, 2-4-amino-phenyl-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-2-4-aminophenyl ethyl carbamate, 2-4-aminophenyl ethyl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminophenethyl carbamate, tert-butyl-2-4-aminophenyl ethylcarbamate, 2-methyl-2-propanyl 2-4-aminophenyl ethyl carbamate, carbamic acid, n-2-4-aminophenyl ethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209ru6
PubChem CID 382207
IUPAC-Name tert-Butyl-N-[2-(4-aminophenyl)ethyl]carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Boc-amino)ethyl]aniline
Farbe Braun
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 1 g
Formelmasse 236.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest