Learn More
4-(2-Brom-4-fluorbenzyl)morpholin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15448888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448888 250 mg 250 Milligramm
15428888 1 g 1 Gramm
15438888 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62359.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1086600-40-9
Summenformel C11H13BrFNO
Molekulargewicht (g/mol) 274.133
MDL-Nummer MFCD14647294
InChI-Schlüssel JRIHSKPSHQDJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromo-4-fluorobenzyl morpholine, 2-bromo-4-fluoro-1-morpholinomethyl benzene, 4-2-bromo-4-fluorophenyl methyl morpholine, 4-2-bromo-4-fluoro-benzyl-morpholine
PubChem CID 51075174
IUPAC-Name 4-[(2-brom-4-fluorphenyl)methyl]morpholin
SMILES C1COCCN1CC2=C(C=C(C=C2)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)morpholine
Menge 250 mg
Beilstein 18768963
Formelmasse 274.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest