Learn More
4-{[2-(Brommethyl)phenyl]sulfonyl}morpholin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10726915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10726915 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10451884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10726915 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC69608DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-06-2
Summenformel C11H14BrNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 320.201
MDL-Nummer MFCD09879984
InChI-Schlüssel VRRKTYLWVKMVJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromomethyl phenyl sulfonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulphonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzenesulfonyl morpholine, 4-2-bromomethyl phenyl sulphonyl morpholine, 2-morpholin-4-yl sulfonyl benzyl bromide, 4-2-bromomethyl benzene-1-sulfonyl morpholine
PubChem CID 24229771
IUPAC-Name 4-[2-(brommethyl)phenyl]sulfonylmorpholin
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-{[2-(Bromomethyl)phenyl]sulfonyl}morpholine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 320.21
Reinheit (%) 90%