Learn More
4-(2-Chlor-6-nitrophenoxy)benzol-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10496452 1 g 1 Gramm
10772843 10 g 10 Gramm
10371765 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10496452 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB02778DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-00-9
Summenformel C12H7Cl2NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 348.15
MDL-Nummer MFCD00052679
InChI-Schlüssel CRTUVOFOPIFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-6-nitro-2-chlorophenoxy-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-6-nitrophenoxy benzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2774276
IUPAC-Name 4-(2-chlor-6-nitrophenoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chloro-6-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 348.16
Reinheit (%) 97%