Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]Methyl]Oxiran, TRC
Artikelnummer. 30362069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362069 250 mg -
30353769 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC988670250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63659-17-6
Summenformel C15 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
IUPAC-Name 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]Methyl]Oxiran
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Formelmasse 248.1412