Learn More
4-(2-furyl)benzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10432453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10432453 1 g 1 Gramm
10085952 250 mg 250 Milligramm
10372055 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432453 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34404DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 60456-77-1
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
InChI-Schlüssel WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC-Name 4-(Furan-2-yl)benzaldehyd
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-furyl)benzaldehyde
Menge 1 g
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) 97%