Learn More
4-(2-Jodphenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10776725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10776725 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10387154 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776725 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52211DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-70-3
Summenformel C11H13IO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.127
MDL-Nummer MFCD09064961
InChI-Schlüssel ADTBIBCNKWWYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-2-iodophenoxy oxane, 4-2-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 21981312
IUPAC-Name 4-(2-iodphenoxy)oxan
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 304.12
Reinheit (%) 97%