Learn More
4-(2-Methylphenoxy)Anilin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446997 1 g 1 Gramm
15456997 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34084.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56705-83-0
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD02663364
InChI-Schlüssel JPCCVWJJMUIBJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92505
IUPAC-Name 4-(2-methylphenoxy)aniline
SMILES CC1=CC=CC=C1OC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methylphenoxy)aniline
Schmelzpunkt 61°C to 62°C
Menge 1 g
Synonym 4-2-methylphenoxy aniline, 4-o-tolyloxy aniline, 4-2-methylphenoxy phenyl amine, 4-2-methylphenoxy phenylamine, benzenamine,4-2-methylphenoxy, benzenamine, 4-2-methylphenoxy, 4-o-tolyloxyphenylamine, 4-2-methylphenoxy benzenamine
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 96%