Learn More
4-(3-Amino-2-Hydroxypropoxy)Phenylacetamid, TRC
Artikelnummer. 30132485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132485 500 mg 500 Milligramm
30005012 100 mg 100 Milligramm
30005282 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA611656500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81346-71-6
Summenformel C11 H16 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
Synonym Benzeneacetamide, 4-(3-amino-2-hydroxypropoxy)-, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)benzeneacetamide, 2-[4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide, 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide, Atenolol-desisopropyl
IUPAC-Name 2-[4-(3-Amino-2-Hydroxypropoxy)Phenyl]Acetamid
SMILES NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Amino-2-hydroxypropoxy)phenylacetamide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7,12H2,(H2,13,15)
Formelmasse 224.1161