Learn More
4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol |
| CAS | 184475-71-6 |
| Summenformel | C15H11ClFN3O2 |
| MDL-Nummer | MFCD09908046 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | OC1=CC2=C(NC3=CC=C(F)C(Cl)=C3)N=CN=C2C=C1OC |
| Molekulargewicht (g/mol) | 319.72 |
| Reinheit (%) | 98% |