Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10632665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10632665 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10642665 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10632665 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC59546CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 910037-04-6
Summenformel C13H22N2O
Molekulargewicht (g/mol) 222.332
MDL-Nummer MFCD09064994
InChI-Schlüssel LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229610
IUPAC-Name N,N-Dimethyl-3[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amin
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 222.33
Reinheit (%) 90%