missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-(3-Fluorphenoxymethyl)phenylessigsäure

Artikelnummer. 11439570
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439570 250 mg 250 Milligramm
11449570 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11439570

Marke: Alfa Aesar™ H50878.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 902836-28-6
Summenformel C15H13FO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.264
MDL-Nummer MFCD08061043
InChI-Schlüssel UQPTWFFMOQOWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-fluorophenoxymethyl phenyl acetic acid, 2-4-3-fluorophenoxymethyl phenyl acetic acid, 4-3-fluorophenoxymethyl phenylacetic acid, 2-4-3-fluorophenoxy methyl phenyl acetic acid
PubChem CID 24208849
IUPAC-Name 2-[4-[(3-fluorphenoxy)methyl]phenyl]essigsäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)OCC2=CC=C(C=C2)CC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(3-Fluorophenoxymethyl)phenylacetic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 260.27
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.