Learn More
4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride (Duloxetine Impurity), TRC
Artikelnummer. 30011144
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011144 10 mg 10 Milligramm
30007936 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011144 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM28720010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953028-76-7
Summenformel C18H19NOS.ClH
Molekulargewicht (g/mol) 333.88
Synonym Duloxetine Impurity
IUPAC-Name 4-[3-(methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]naphthalen-1-ol;hydrochloride
SMILES Cl.CNCCC(c1cccs1)c2ccc(O)c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride(Duloxetine Impurity)
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Formelmasse 333.0954