Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-Pyrazol-1-yl]Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10503222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10503222 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10772683 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503222 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00070CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 220462-27-1
Summenformel C11H7F3N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.184
MDL-Nummer MFCD03086203
InChI-Schlüssel ZQBFVQMSDDVBSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl pyrazol-1-yl benzoic acid, maybridge3_004363, 4-3-trifluoromethyl pyrazolyl benzoic acid, 4-3-trifluoromethyl-1-pyrazolyl benzoic acid, 1-4-carboxyphenyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoicacid, 4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl benzoic acid, benzoic acid,4-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-1-yl
PubChem CID 2780696
IUPAC-Name 4-[3-(Trifluormethyl)pyrazol-1-yl]benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=CC(=N2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.18
Reinheit (%) 97%