Learn More
4(3H)-Quinazolinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16409406
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16409406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16409406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW018800
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
4(3H)-Quinazolinone is a building block in chemical synthesis. Biologically active nitrogen heterocyclic compounds. Possesses a wide spectrum of biological properties like antibacterial, antifungal, anticonvulsant, anti-inflammatory, anti-HIV, anticancerous and analgesic activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(3H)-Quinazolinone
Physikalische Form Solid
CAS 491-36-1
Farbe White to Off-White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H6N2O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 110 mg/mL (752.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.2 mg/mL (8.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC=NC2=C1C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 146.15
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research