Learn More
4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)Propoxy]Phenoxy]Phenol, TRC
Artikelnummer. 30136709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136709 100 mg 100 Milligramm
30134856 50 mg 50 Milligramm
30012479 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP840590100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159600-61-0
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
Synonym Pyriproxyfen-4'-hydroxy, Phenol, 4-[4-[2-(2-pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]- (9CI, ACI), 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
IUPAC-Name 4-[4-(2-Pyridin-2-Yloxypropoxy)Phenoxy]phenol
SMILES CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
Formelmasse 337.1314