Learn More
4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-Propanediyl)bis(oxy)]Bis-Benzolacetamid (Atenolol-Verunreinigung E), TRC
Artikelnummer. 30137951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137951 100 mg 100 Milligramm
30010205 25 mg 25 Milligramm
17924055 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137951 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH948995100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141650-31-9
Summenformel C19 H22 N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 358.39
Synonym 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide, Atenolol Imp. E (EP), Benzeneacetamide, 4,4'-[(2-hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis-, 4,4'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[benzeneacetamide]
IUPAC-Name 2-[4-[3-[4-(2-Amino-2-Oxoethyl)Phenoxy]-2-Hydroxypropoxy]Phenyl]Acetamid
SMILES NC(=O)Cc1ccc(OCC(O)COc2ccc(CC(=O)N)cc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy-4,1-phenylene)]diacetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Formelmasse 358.1529
Reinheit (%) >95%