Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30797922
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30797922 500 g
30790942 5 g
30789918 10 g
30795497 25 g
30796277 1 g
30794755 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30797922 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14831500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
CAS 180516-87-4
Summenformel C13H17BO4
MDL-Nummer MFCD01863710
Menge 500 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)B2OC(C(O2)(C)C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 248.08
Reinheit (%) 98%