Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30795155
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30795155 5 g
30786522 1 g
30788410 250 mg
30788340 25 g
30792539 100 g
30788020 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30795155 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD147755g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
CAS 171364-82-2
Summenformel C13H16BNO2
MDL-Nummer MFCD03093897
Menge 5 g
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Molekulargewicht (g/mol) 229.08
Reinheit (%) 97%