Learn More
4,4,4-trifluor-1-(2-naphthyl)-1,3-Butandion, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492998
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492998 5 g 5 Gramm
11403008 25 g 25 Gramm
11413008 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492998 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18726.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 893-33-4
Summenformel C14H9F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 266.219
MDL-Nummer MFCD00054501
InChI-Schlüssel WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
IUPAC-Name 4,4,4-trifluor-1-naphthalen-2-ylbutan-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 5 g
Formelmasse 266.22
Reinheit (%) 99%