Learn More
4,4',4″-Trihydroxytriphenylmethan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15294794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15294794 100 g 100 Gramm
15284794 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15294794 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450101000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 603-44-1
Summenformel C19H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 292.33
MDL-Nummer MFCD00191589
InChI-Schlüssel WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
PubChem CID 69047
IUPAC-Name 4-[bis(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Schmelzpunkt 244.0°C to 246.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 292.33
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.