Learn More
4,4',4″-Trimethyltritylalkohol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387685
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387685 5 g 5 Gramm
11397685 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387685 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02392.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3247-00-5 | C22H22O | 302.417 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3247-00-5
Summenformel C22H22O
Molekulargewicht (g/mol) 302.417
MDL-Nummer MFCD00014919
InChI-Schlüssel DNWQXZDDISHGRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4',4-trimethyltrityl alcohol, tris 4-methylphenyl methanol, methanol, tri-p-tolyl, tri-p-tolylmethanol, tri p-tolyl methanol, 4,4'-dimethyl-4-methyltrityl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis 4-methylphenyl, acmc-20amt7, tris 4-methylphenyl methan-1-ol, 4,4-trimethyltriphenylmethanol
PubChem CID 76733
IUPAC-Name Tris(4-Methylphenyl)methanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)(C3=CC=C(C=C3)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 5 g
Beilstein 2055803
Formelmasse 302.42
Reinheit (%) ≥98%