missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30797650
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30797650 25 g
30796180 10 g
30790581 250 mg
30791366 1 g
30791186 5 g
30789809 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30797650 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1410725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 171364-83-3
Summenformel C12H16BNO4
MDL-Nummer MFCD02179437
Menge 25 g
SMILES O=[N+](C1=CC=C(B(OC2(C)C)OC2(C)C)C=C1)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 249.07
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.