Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948521
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30948521 1 g
30945537 250 mg
30938146 100 g
30947838 500 g
30945129 5 g
30931884 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30948521 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1432721g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 256652-04-7
Summenformel C16H19BO2
MDL-Nummer MFCD05663868
Menge 1 g
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 254.13
Reinheit (%) 97%