Learn More
4-(4'-Aminobenzyl)Thiomorpholin-Dioxid 1,1, ≥ 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10384482 250 mg 250 Milligramm
10292932 1 g 1 Gramm
10108504 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384482 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00124CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 263339-24-8
Summenformel C11H16N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 240.32
MDL-Nummer MFCD03407300
InChI-Schlüssel TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
IUPAC-Name 4-[(4-aminophenyl)methyl]-1λ⁶-thiomorpholine-1,1-dione
SMILES NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 240.33
Reinheit (%) 90%