Learn More
4,4'-Azobis(4-Cyanovaleriansäure), 98 %, enthält ca.18 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7040027
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15435136
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59611.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2638-94-0 | C12H16N4O4 | 280.284 g/mol
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) is used as a free radical imitator in polymer synthesis such as polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyvinyl alcohol and synthetic fibers. It is utilized for both heterogeneous and homogenous free-radical polymerizations, and as an initiator in reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT). It is also used as a blowing agent for plastics and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Azobis (4-cyanovalerische Säure) wird als freier Radikalimitator in der Polymersynthese wie Polyvinylchlorid, Polyacrylnitril, Polyvinylalkohol und synthetischen Fasern verwendet. Es wird sowohl für heterogene als auch homogene Freiradikalpolymerisierungen und als Initiator bei der reversiblen Additions-Fragmentierungs-Kettentransferpolymerisation (RAFT) eingesetzt. Es wird auch als Treibmittel für Kunststoffe und Elastomere eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtsensitiv. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2638-94-0
Summenformel C12H16N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.284
MDL-Nummer MFCD00002799
InChI-Schlüssel VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-azobis 4-cyanovaleric acid, azobis cyanovaleric acid, 4,4'-diazene-1,2-diyl bis 4-cyanopentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyanopentanoic acid, acva, 4,4-azobis 4-cyanovaleric acid, valeric acid, 4,4'-azobis 4-cyano, pentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyano, 4,4'-azobis 4-cyano valeric acid acva
PubChem CID 92938
IUPAC-Name 4-[(4-Carboxy-2-cyanbutan-2-yl)diazenyl]-4-cyanpentansäure
SMILES CC(CCC(=O)O)(C#N)N=NC(C)(CCC(=O)O)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid)
Schmelzpunkt 118°C to 125°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Enthält ≈ 18 % Wasser
Strukturformel HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1729856
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 280.28
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), cont. ca 18% water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • SelbstzersetzliC & Dhe Stoffe und GemisC & Dhe Typ C & D
Gefahrenhinweis
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,4'-azobis[4-cyano-pentanoic acid