Learn More
4,4'-Biphenyldicarboxylsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10360864 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10360864 25 g Glasflasche 25 Gramm
10772264 1 g Glasflasche 1 Gramm
10463365 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10360864 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 387300250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 787-70-2 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 787-70-2
Summenformel C14H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 242.23
MDL-Nummer MFCD00002554
InChI-Schlüssel NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
PubChem CID 13084
IUPAC-Name 4-(4-Carboxyphenyl)Benzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Biphenyldicarboxylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H4COOH)2
Menge 25 g
Formelmasse 242.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.