Learn More
4-[4-(Brommethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582832
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10582832 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10732663 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582832 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC16408CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 163798-92-3
Summenformel C9H7BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 255.13
MDL-Nummer MFCD00052102
InChI-Schlüssel DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
IUPAC-Name 4-[4-(Brommethyl)phenyl]thiadiazol
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 255.14
Reinheit (%) 97%