Learn More
4-[4-(Brommethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 255.14 |
Reinheit (%) | 97% |