Learn More
4-(4-Bromphenyl)Butansäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513983
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10513983
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01273CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 35656-89-4
Summenformel C10H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.1
MDL-Nummer MFCD00463170
InChI-Schlüssel AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
IUPAC-Name 4-(4-Bromphenyl)butansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 243.1
Reinheit (%) 97%