Learn More
4-(4-Chlorphenoxy)-3-(Trifluormethyl)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458315 5 g 5 Gramm
15448315 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15458315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33106.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57688-17-2
Summenformel C13H9ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 287.666
MDL-Nummer MFCD01908501
InChI-Schlüssel LEIVFIRDFAJXDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl, pubchem2956, 4-4-chloranylphenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 726092
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenoxy)-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC=C1OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Brechungsindex 1.565
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 287.67
Reinheit (%) 97%