Learn More
4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-1(2H)-Phthalazinon, TRC
Artikelnummer. 30136449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136449 5 g 5 Gramm
30134665 25 g 25 Gramm
17964275 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3784005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53242-88-9
Summenformel C15 H11 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 270.71
Synonym 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP)
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2H-phthalazin-1-ein
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formelmasse 270.056