Learn More
4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-Methyl-2-Pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-Phthalazinon-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012507 5 mg 5 Milligramm
30008687 10 mg 10 Milligramm
30009809 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012507 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3801205MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117078-70-3
Summenformel C22H24ClN3O . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 381.9
Synonym Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)Ethyl]Phthalazin-1-1-ein
SMILES Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formelmasse 417.1375