Learn More
4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713823 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10651683 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00552CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 423769-77-1
Summenformel C11H7ClO4S2
Molekulargewicht (g/mol) 302.743
MDL-Nummer MFCD03407362
InChI-Schlüssel MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779802
IUPAC-Name 4-(4-Chlorphenyl)sulfonylthiophen-3-carbonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 302.76
Reinheit (%) 97%