Learn More
4,4'-DDM, TRC
Artikelnummer. 30362824
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362824 500 mg 500 Milligramm
30349221 250 mg 250 Milligramm
30366231 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD195303500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-76-8
Summenformel C13 H10 Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 237.12
Synonym Methane, bis(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1,1'-Methylenebis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenylmethane, Bis(4-chlorophenyl)methane, Bis(p-chlorophenyl)methane, DBM, DDM, NSC 406594, p,p'-DDM, p,p'-Dichlorodiphenylmethane
IUPAC-Name 1-chloro-4-[(4-chlorophenyl)methyl]benzene
SMILES Clc1ccc(Cc2ccc(Cl)cc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-DDM
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
Formelmasse 236.016