Learn More
4,4'-DDM, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-DDM |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2 |
| Formelmasse | 236.016 |