Learn More
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10772871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772871 5 g Glasflasche 5 Gramm
10136923 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291880050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1625-91-8
Summenformel C20H26
Molekulargewicht (g/mol) 266.42
MDL-Nummer MFCD00008834
InChI-Schlüssel CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
PubChem CID 74195
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126°C to 129°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Siedepunkt 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Menge 5 g
Beilstein 05, 298
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Formelmasse 266.42
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver