Learn More
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonsäurehydrat, enth. bis zu 30 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051537
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
117-61-3
C12H12N2O6S2
344.36
MFCD00041885
MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-benzidinedisulfonic acid, 2,2'-disulfobenzidine, benzidine-2,2'-disulfonic acid, 6,6'-bimetanilic acid, 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid, benzidine-2,2'-disulphonic acid, 4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid, unii-alf643n2eq, benzidine, 2,2'-disulfo, 4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid
8337
4,4'-diamino-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid
NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
117-61-3
C12H12N2O6S2
344.36
MFCD00041885
MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N
2,2'-benzidinedisulfonic acid, 2,2'-disulfobenzidine, benzidine-2,2'-disulfonic acid, 6,6'-bimetanilic acid, 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid, benzidine-2,2'-disulphonic acid, 4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid, unii-alf643n2eq, benzidine, 2,2'-disulfo, 4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid
8337
4,4'-diamino-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonic acid
NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate
Farbe Violett
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 344.36 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Enthält bis zu 30 % Wasser
Physikalische Form Pulver