Learn More
4,4'-Dichlorbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in heißem Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Dichlorobenzophenone |
| Schmelzpunkt | 144°C to 146°C |
| Siedepunkt | 352°C to 354°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 643345 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot acetone. |
| Formelmasse | 251.11 |
| Reinheit (%) | 99% |