Learn More
4,4'-Dichlorbenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474344 500 g 500 Gramm
11454344 25 g 25 Gramm
11464344 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474344 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12608.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90-98-2 | C13H8Cl2O | 251.11 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in heißem Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-98-2
Summenformel C13H8Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.11
MDL-Nummer MFCD00000623
InChI-Schlüssel OKISUZLXOYGIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorobenzophenone, bis 4-chlorophenyl methanone, methanone, bis 4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl ketone, dcbp, di p-chlorophenyl ketone, di 4-chlorophenyl ketone, bis p-chlorophenyl ketone, p,p'-dichlorobenzophenone, usaf do-4
PubChem CID 7034
ChEBI CHEBI:27519
IUPAC-Name bis(4-chlorphenyl)methanon
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dichlorobenzophenone
Schmelzpunkt 144°C to 146°C
Siedepunkt 352°C to 354°C
Menge 500 g
Beilstein 643345
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot acetone.
Formelmasse 251.11
Reinheit (%) 99%