Learn More
4,4'-Dichlordiphenylsulfon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401491 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10401491 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10401301 25 g Glasflasche 25 Gramm
10145070 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10401491 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291182500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-07-9
Summenformel C12H8Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 287.15
MDL-Nummer MFCD00000619
InChI-Schlüssel GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
IUPAC-Name 1-chloro-4-(4-chlorobenzenesulfonyl)benzene
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 146.0°C to 151.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 397.0°C
Flammpunkt 233°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Beilstein 06, 327
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohols,slightly soluble in aqueous solvents
Formelmasse 287.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver